Få mere at vide
Kanelitrol, TRC
Artikelnummer. 30368668
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30368668 5 g
1 options
Product Code. 30368668 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC4420105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cinnamonitrile
CAS 1885-38-7
Molekylær formel C9H7N
Mængde 5 g
Synonym (2E)-3-phenyl-2-propenenitrile, (2E)-3-Phenylprop-2-enenitrile, trans-3-Phenyl-2-propenenitrile, trans-3-Phenylpropenonitrile, trans-Cinnamonitrile, trans-beta-Phenylacrylonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
SMIL N#C\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-fenylprop-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.0578