Få mere at vide
Kanelitrol, TRC
Artikelnummer. 30350074
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30350074 50 g
1 options
Artikelnummer. 30350074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44201050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamonitrile
CAS 1885-38-7
Molekylær formel C9H7N
Mængde 50 g
Synonym (2E)-3-phenyl-2-propenenitrile, (2E)-3-Phenylprop-2-enenitrile, trans-3-Phenyl-2-propenenitrile, trans-3-Phenylpropenonitrile, trans-Cinnamonitrile, trans-beta-Phenylacrylonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
SMIL N#C\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-fenylprop-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.0578