Få mere at vide
Cinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnamic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 148.052 |