Få mere at vide
Cinnamic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898200
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898200 5 g
15808210 250 g
15818210 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15898200 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8002350005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-10-3
Tekniske data
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Tæthed 1.25 g/cm3 at 4°C
Kogepunkt 300°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H5CH=CHCOOH
MDL nummer MFCD00004369
Mængde 5 g
Synonym Cinnamic acid, Cinnamic acid
Molekylvægt (g/mol) 148.16