Få mere at vide
Cinnaminsyre-benzylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl cinnamate |
| CAS | 103-41-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzyl cinnamate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H14 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2 |
| Vis mere |