Få mere at vide
Cinnaminsyre-benzylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320364
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320364 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320364 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11667490AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Analyt- eller komponentnavne Benzyl cinnamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
IUPAC navn benzyl 3-phenylprop-2-enoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 238,0994 g/mol