Tekniske data
| CAS | 621-82-9 |
| Smeltepunkt | 133°C |
| Farve | White |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C9H8O2 |
| MDL nummer | 4369 |
| InChI nøgle | WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vægt | 148.0548g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CINNAMIC ACID
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304-VED INDÅNDING:.
- P313-Søg lægehjælp.