Få mere at vide
Cinnamedrin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051869
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051869 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051869 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1992.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cinnamedrin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamedrine Hydrochloride
CAS 25441-16-1
Analyt- eller komponentnavne Cinnamedrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym dl-Cinnamedrine hydrochloride, Cinnamedrine Hydrochloride, N-cinnamylephedrine Hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propen-1-yl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propenyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[1-(cinnamylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, (+/-)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-16(19(21)18-13-7-4-8-14-18)20(2)15-9-12-17-10-5-3-6-11-17;/h3-14,16,19,21H,15H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C(O)c1ccccc1)N(C)CC=Cc2ccccc2
IUPAC navn 2-[methyl(3-phenylprop-2-enyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 317.85
Mængde 50 mg
Formel vægt 317.1546 g/mol