Få mere at vide
Cinamamid, overvejende trans, 97%
Artikelnummer. 11465473
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465473 5 g 5g
11475473 25 g 25g
11485473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13429.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-79-4
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00008033
InChI nøgle APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamamide
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 145°C to 149°C
Mængde 5 g
Beilstein 2040577
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%