Få mere at vide
Cinamamid, 97%, overvejende trans
Artikelnummer. 10615722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10615722 5 g Glasflaske 5g
10158003 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110360050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-79-4
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00008033
InChI nøgle APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamamide
Navn note Overvejende trans
Smeltepunkt 146,0 °C til 150,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCONH2
Mængde 5 g
Beilstein 09, 587
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamamide, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /