Få mere at vide
Cinnabarinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnabarinic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vægt | 300.0382 |
| Procent renhed | >95% |