Få mere at vide
Cinmethylin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328663
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30328663 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30328663 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA11667450
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinmethylin
CAS 87818-31-3
Analyt- eller komponentnavne Cinmethylin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H26 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-, exo-(±)-, rel-(1R,2S,4S)-1-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane, (±)-2-exo-(2-Methylbenzyloxy)-1-methyl-4-isopropyl-7-oxabicycl
InChI formel InChI=1S/C18H26O2/c1-13(2)18-10-9-17(4,20-18)16(11-18)19-12-15-8-6-5-7-14(15)3/h5-8,13,16H,9-12H2,1-4H3/t16-,17+,18-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@]12CC[C@](C)(O1)[C@@H](C2)OCc3ccccc3C
IUPAC navn (1S,2R,4R)-1-methyl-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-4-propan-2-yl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
Molekylvægt (g/mol) 274.4
Mængde 50 mg
Formel vægt 274.1933 g/mol