Få mere at vide
Cinepazid Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinepazide Maleate |
| CAS | 26328-04-1 |
| Molekylær formel | C22H31N3O5 C4H4O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-4-[1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenyl]piperazine (2Z)-2-butenedioate (1:1), Brendil, MD 67350, NSC 291562, Vasodistal |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O5.C4H4O4/c1-28-18-14-17(15-19(29-2)22(18)30-3)6-7-20(26)25-12-10-23(11-13-25)16-21(27)24-8-4-5-9-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,14-15H,4-5,8-13,16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | COc1cc(C=CC(=O)N2CCN(CC(=O)N3CCCC3)CC2)cc(OC)c1OC.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-men-2-enedioinsyre; 1-[4-(2-oxo-2-pyrrolidin-1-ylethyl)piperazin-1-yl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 533.6 |
| Formel vægt | 533.2373 |