Få mere at vide
Cineole, Approx. 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442052 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
11442052 50 mL
1 options
Artikelnummer. 11442052 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215068950
 Begrænset vare
På lager
Pharmaceuticals, Insecticide
Kemiske identifikatorer
CAS 470-82-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00167977
InChI nøgle WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC navn 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMIL CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cineole
Farve Farveløs
Tæthed 0,921 til 0,924 g/ml
Analyseprocentområde Ca. 99%
Mængde 50 mL
Formel vægt 154.3
Fysisk form Væske