Få mere at vide
Cinchophen, TRC
Artikelnummer. 30366080
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30366080 25 g
1 options
Artikelnummer. 30366080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44191525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchophen
CAS 132-60-5
Molekylær formel C16 H11 N O2
Mængde 25 g
Synonym 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
InChI formel InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
SMIL OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC navn 2-phenylquinolin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 249.26
Formel vægt 249.079