Få mere at vide
Cinchophen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441088 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0972
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
MedChemExpress Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchophen
Fysisk form Solid
CAS 132-60-5
Farve Off-White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H11NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (334.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)O
Molekylvægt (g/mol) 249.26
Formel vægt 249.26
Procent renhed 99.71%