Få mere at vide
Cinchophen, LoGiCal
Artikelnummer. 30461413
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461413 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461413 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1978.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchophen
CAS 132-60-5
Analyt- eller komponentnavne Cinchophen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
InChI formel InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC navn 2-phenylquinolin-4-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 249.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 249,079 g/mol