Få mere at vide
Cinchonine, TRC
Artikelnummer. 30354952
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30354952 25 g
1 options
Artikelnummer. 30354952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44193525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchonine
CAS 118-10-5
Molekylær formel C19 H22 N2 O
Mængde 25 g
Synonym (9S)-Cinchonan-9-ol, Cinchonine (8CI), (+)-Cinchonine, (8R,9S)-Cinchonine, NSC 6176, d-Cinchonine
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
SMIL O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
IUPAC navn (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Formel vægt 294.1732