Få mere at vide
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828780
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15828780 100 g
15818780 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15828780 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8025060100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-10-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Tekniske data
Smeltepunkt 258°C to 264°C
MDL nummer MFCD00064372
Mængde 100 g
Synonym (+)-Cinchonine, (+)-Cinchonine