Få mere at vide
Cinchonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0152
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchonine
CAS 118-10-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N2O
Mængde 100 mg
Synonym (8R,9S)-Cinchonine LA40221
Opløselighedsinformation DMSO : 4.76 mg/mL (16.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H](C1=CC=NC2=CC=CC=C12)[C@]3([H])[N@@]4C[C@H](C=C)[C@@H](CC4)C3
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Formel vægt 294.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death