Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cinchonine, 98+%
Artikelnummer. 10696992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696992 25 g Glasflaske 25g
10419930 100 g Glasflaske 100g
11956621 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696992 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    360.65 DKK / 25g
    Spare 73.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-10-5
Molekylær formel C19H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 294.40
MDL nummer MFCD00064372
InChI nøgle KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC navn [(5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchonine
Smeltepunkt 255,0 °C til 265,0 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1,0% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 23, V,12, 406
Fieser 06,501; 13,264
Merck Index 15,229
Specifik rotationstilstand +251,00 (20,00 °C c=2,0,2 M HCl)
Specifik rotation +251.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 1g/60mL alkohol - 1g/25mL kogende alkohol, 1g/110mL kloroform - 1g/500mL ether
Formel vægt 294.4
Procent renhed 99%
Fysisk form Mikrokrystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinchonine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.