Få mere at vide
(+)-Cinchonin, 98+%, fortsat op til 3% quinidin/dihydroquinidin og 3% kinin/dihydroquinin
Artikelnummer. 11438147
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438147 100 g 100g
11428147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17523.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-10-5
Molekylær formel C19H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 294.40
MDL nummer MFCD00064372
InChI nøgle KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC navn [(5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Cinchonine
Smeltepunkt 253 °C til 258 °C
Assay Procent Noter forts. op til 3% quinidin/dihydroquinidin og 3% kinin/dihydroquinin
Mængde 100 g
Beilstein 89689
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,2287
Optisk rotation +225° (c=0,5 i ethanol)
Formel vægt 294.39
Procent renhed ≥98%