Få mere at vide
(+)-Cinchonin, 98+%, fortsat op til 3% quinidin/dihydroquinidin og 3% kinin/dihydroquinin
Artikelnummer. 11428147
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428147 25 g 25g
11438147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17523.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-10-5
Molekylær formel C19H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 294.40
MDL nummer MFCD00064372
InChI nøgle KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC navn [(5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Cinchonine
Smeltepunkt 253°C to 258°C
Assay Procent Noter forts. op til 3% quinidin/dihydroquinidin og 3% kinin/dihydroquinin
Mængde 25 g
Beilstein 89689
Følsomhed Light Sensitive
Merck Index 14,2287
Optisk rotation +225° (c=0.5 in Ethanol)
Formel vægt 294.39
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Cinchonine, 98+%, cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonan-9-ol