Få mere at vide
Cinchonidin, TRC
Artikelnummer. 30138377
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138377 1 g
17913145 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138377 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4419251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-71-2
Molekylær formel C19 H22 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Synonym Cinchonan-9-ol, (8α,9R)-, Cinchonidine, (-)-Cinchonidine, (8S,9R)-Cinchonidine, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol, Cinchovatine, NSC 5364, α-Quinidine
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMIL O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchonidine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Formel vægt 294.1732