Få mere at vide
Cinchonidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479016 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0173
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchonidine
Fysisk form Powder
CAS 485-71-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym α-Quinidine
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (113.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@]2([H])[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=CC=C34
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Formel vægt 294.39
Procent renhed 97.63%