Få mere at vide
(-)-Cinchonidin, 99% (total base), kan fortsætte op til 5% kinin
Artikelnummer. 11463078
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463078 25 g 25g
11473078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18796.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294,40 g/mol
Det finder sine anvendelser som en antimalariaforbindelse. Det er et lysosomotropt middel, hæmmer Plasmodium falciparum, interfererer med ferriprotoporphyrindannelse og er en svag SERT-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sine anvendelser som en antimalariaforbindelse. Det er et lysosomotropt middel, hæmmer Plasmodium falciparum, interfererer med ferriprotoporphyrindannelse og er en svag SERT-hæmmer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-71-2
Molekylær formel C19H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 294.40
MDL nummer MFCD00006783
InChI nøgle KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
SMIL OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Cinchonidine
Smeltepunkt 201°C to 206°C
Assay Procent Noter (samlet base), kan forts. op til 5% kinin
Mængde 25 g
Beilstein 89690
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2286
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Optisk rotation −109° (c=0.5 in Ethanol)
IUPAC navn {5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(quinolin-4-yl)methanol
Formel vægt 294.39
Procent renhed 99%