Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidin, 98,5-101 %
Artikelnummer. 10755751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10755751 100 g 100g
10132330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755751 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 110331000
Request Bulk or Custom Format
Cinchonidine, CAS # 485-71-2, is a naturally occurring alkaloid that may be used in asymmetric synthesis and exhibits anti-malarial activity | CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cinchonidin er et alkaloid, der naturligt forekommer i barken på Cinchona-stubs, som har aktivitet mod Plasmodium spp.
  • Cinchonidin er en diastereoisomer af cinchonin og kan bruges til at fremme chiralitet i asymmetrisk eller enantioselektiv syntese af organiske forbindelser
Applikationer
  • Cinchonidin er blevet brugt som udgangsmateriale i syntesen af anti-malaria cinchona alkaloid konjugater
  • Har vist sig at inducere kraftigtγ -globin mRNA og føtalt hæmoglobin i erythroide progenitorceller og kan være nyttige i prækliniske undersøgelser afβ -thalassæmi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-71-2
Molekylær formel C19H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 294.40
MDL nummer MFCD00006783
InChI nøgle KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
IUPAC navn [(2R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMIL OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchonidine
Navn note 98.5-101%
Smeltepunkt 200.0°C to 203.0°C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 1% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5-101%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23, 420
Merck Index 15, 2289
Specifik rotation − 115.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formel vægt 294.39
Procent renhed 98.5-101%
Fysisk form Krystallinsk pulver