Få mere at vide
Cinchocaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinchocaine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N3O2/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24) |
| Formel vægt | 343.226 |