Få mere at vide
Cinchocaine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Cinchocaine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinchocaine N-Oxide |
| CAS | 87864-07-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cinchocaine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H29 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cinchocaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N3O3/c1-4-7-14-26-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(25,5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24) |
| SMIL | CCCCOc1cc(C(=O)NCC[N+]([O-])(CC)CC)c2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 2-[(2-butoxyquinoline-4-carbonyl)amino]-N,N-diethylethanamine oxide |
| Vis mere |