Få mere at vide
Cinchocaine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 15719378
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
15719378 100 mg
1 options
Artikelnummer. 15719378 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0604.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cinchocaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchocaine N-Oxide
CAS 87864-07-1
Analyt- eller komponentnavne Cinchocaine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H29 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cinchocaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H29N3O3/c1-4-7-14-26-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(25,5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24)
SMIL CCCCOc1cc(C(=O)NCC[N+]([O-])(CC)CC)c2ccccc2n1
IUPAC navn 2-[(2-butoxyquinoline-4-carbonyl)amino]-N,N-diethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 359.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 359.2209 g/mol