Få mere at vide
Cinchocain Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458321
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458321 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458321 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0604.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinchocaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Analyt- eller komponentnavne Cinchocaine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H29 N3 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cinchocaine Hydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-cinchoninamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine, 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Cinchocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
IUPAC navn 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinolin-4-carboxamid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 379.92
Mængde 10 mg
Formel vægt 379,2027 g/mol