Få mere at vide
Cinchocaine Hydrochloride EP urenhed D, Mikromol™
Beskrivelse
Cinchocaine Hydrochloride EP urenhed D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| CAS | 10222-61-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Cinchocaine Imp. D (EP), 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity D, Cinchocaine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | O=C(O)C=1C=C(N=C2C=CC=CC21)OCCCC |
| IUPAC navn | 2-butoxyquinolin-4-carboxylsyre |
| Vis mere |