Få mere at vide
Cinchocaine Hydrochloride EP urenhed D, Mikromol™
Artikelnummer. 30052175
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052175 25 mg
17902676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052175 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0604.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cinchocaine Hydrochloride EP urenhed D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid
CAS 10222-61-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Butoxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Cinchocaine Imp. D (EP), 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity D, Cinchocaine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
SMIL O=C(O)C=1C=C(N=C2C=CC=CC21)OCCCC
IUPAC navn 2-butoxyquinolin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 245.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.1052 g/mol