Få mere at vide
Cinacalcet hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinacalcet Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 393.1471 |
| Procent renhed | >95% |