Få mere at vide
Cinacalcet Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17993226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17993226 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17993226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3370.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cinacalcet hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinacalcet Hydrochloride
CAS 364782-34-3
Analyt- eller komponentnavne Cinacalcet Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H22 F3 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn N-[(1R)-1-naftalen-1-ylethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl] propan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 393.87
Mængde 100 mg
Formel vægt 393,1471 g/mol