Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinacalcet hydrochlorid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: lidt. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol |
| Formel vægt | 393.88 |