Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cinacalcet hydrochlorid
Artikelnummer. 17281182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281182 1 g
17291182 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281182 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466010010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364782-34-3
Molekylær formel C22H22F3N·HCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinacalcet hydrochlorid
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: lidt. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol
Formel vægt 393.88
InChI nøgle QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
SMIL Cl.C[C@@H](NCCCC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC navn [(1R)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]({3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl})amine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 393.88