Få mere at vide
Cimiracemoside D, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16431588 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16431588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0900
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimiracemoside D
CAS 290821-39-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H58O11
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@]([C@H](OC(C)=O)C1)([C@]2([H])C3(O[C@@H]4C(C)(O)C)O[C@]4([H])C[C@H]2C)C)([C@H]3O)[C@@](CC[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]71[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C7
Molekylvægt (g/mol) 678.85
Formel vægt 678.85
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation