Få mere at vide
Cimicifugoside M, TRC
Artikelnummer. 30360472
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360472 2.5 mg
30354948 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4417052.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256925-92-5
Molekylær formel C35 H56 O9
Molekylvægt (g/mol) 620.81
Synonym α-L-Arabinopyranoside, (3β,15α,16α,23R,24S)-16,23:16,24-diepoxy-15,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl, (3β,15α,16α,23R,24S)-16,23:16,24-Diepoxy-15,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl α-L-arabinopyranoside, Cimicifugoside M, Cimigenol 3-O-α-L-arabinopyranoside, Cimigenol 3-O-α-L-arabinoside, Cimiracemoside C
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S)-2-[[(1S,2R,3S,4R,7R,9S,12R,14S,17R,18R,19R,21R,22S)-2-hydroxy-22-(2-hydroxypropan-2-yl)-3,8,8,17,19-pentamethyl-23,24-dioxaheptacyclo[19.2.1.01,18.03,17.04,14.07,12.012,14]tetracosan-9-yl]oxy]oxan-3,4,5-triol
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2OC3(O[C@@H]2C(C)(C)O)[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@H]5CC[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]57CC[C@]4(C)[C@@H]13)O[C@@H]8OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimiracemoside C
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35?/m1/s1
Formel vægt 620.3924