Få mere at vide
Cimetropium Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483149
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483149 1 mg
16442368 5 mg
16440686 20 mg
16440169 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483149 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00106
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cimetropium Bromide (DA-3177) is a mAChR antagonist for long-term treatment of irritable bowel syndrome.
Cimetropium Bromide (DA-3177) is a mAChR antagonist for long-term treatment of irritable bowel syndrome.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimetropium Bromide
CAS 51598-60-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28BrNO4
Mængde 1 mg
Synonym DA-3177
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (114.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+]1([C@H]2[C@@H](O3)[C@@H]3[C@@H]1C[C@H](OC([C@@H](C4=CC=CC=C4)CO)=O)C2)CC5CC5.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 438.36
Formel vægt 438.36
Procent renhed 95.34%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation