Få mere at vide
Cimetidine, Tocris Bioscience™
Description
Widely used H2 histamine antagonist which has more recently been described as an inverse agonist. Also a potent I1 imidazoline binding site ligand.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Cimetidine |
| CAS | 51481-61-9 |
| Molekylær formel | C10H16N6S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | cimetidine, tagamet, tametin, eureceptor, cimetag, acinil, tratul, cimetidina, dyspamet, ulcedine |
| InChI nøgle | AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=C(N=CN1)CSCCNC(=NC)NC#N |
| IUPAC navn | 1-cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.34 |
| PubChem CID | 2756 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?