missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cimetidine Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 30135016
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135016 1 g
30004780 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4416801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54237-72-8
Molekylær formel C10 H16 N6 O S
Molekylvægt (g/mol) 268.34
Synonym 2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. E (EP), Cimetidine Sulphoxide, Cimetidine Imp. E (EP)
IUPAC navn 2-cyano-1-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfinyl]ethyl]guanidine
SMIL CNC(=NC#N)NCCS(=O)Cc1nc[nH]c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cimetidine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Formel vægt 268.1106
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.