Få mere at vide
Cimetidin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cimetidine |
| CAS | 51481-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cimetidine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H16 N6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cimetidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Acibilin, Acinil, Biomet, Cimal, Cimetag, Cimetum, Dyspamet, Edalene, Eureceptor, Gastromet, Histodil, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-((4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio)ethyl]guanidine, NSC 335308, Peptol, SKF 92334, Tagamet, Tametin, Tratul, Ulcedin, Ulcedine, Ulcerfen, Ulcimet, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulhys, SKF-92334 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CNC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto