missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cimetidine EP Impurity H, Mikromol™

Artikelnummer. 30460983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460983 4 x 25 mg
17939609 100 mg
18030800 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30460983 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0020.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Cimetidine EP Impurity H, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
CAS 74886-59-2
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H18 N8 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP), Cimetidine Imp. H (EP), 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Impurity H, Cimetidine Impurity H, Cimetidine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18)
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC
IUPAC navn 2-cyano-1-[2-[2-[(N'-cyano-N-methylcarbamimidoyl)amino]ethyldisulfanyl]ethyl]-3-methylguanidine
Molekylvægt (g/mol) 314.43
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 314.1096 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.