Få mere at vide
Cimetidine EP Impurity H, Mikromol™
Artikelnummer. 17939609
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939609 100 mg
18030800 25 mg
30460983 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17939609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0020.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cimetidine EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
CAS 74886-59-2
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H18 N8 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP), Cimetidine Imp. H (EP), 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Impurity H, Cimetidine Impurity H, Cimetidine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18)
SMIL CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC
IUPAC navn 2-cyano-1-[2-[2-[(N'-cyano-N-methylcarbamimidoyl)amino]ethyldisulfanyl]ethyl]-3-methylguanidine
Molekylvægt (g/mol) 314.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 314.1096 g/mol