Få mere at vide
Cimetidine Amide Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cimetidine Amide Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N6OS.2ClH/c1-7-8(15-6-14-7)5-18-4-3-13-10(12-2)16-9(11)17;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)(H4,11,12,13,16,17);2*1H |
| Formel vægt | 342.0796 |
| Procent renhed | >95% |