Få mere at vide
Cimetidin, 98+%
Artikelnummer. 15475129
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475129 25 g 25g
15455129 5 g 5g
15465129 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62825.14
 Begrænset vare
På lager
H2-histaminreceptorantagonist | CAS: 51481-61-9 | C10H16N6S | 252,34 g/mol
Udbredt anvendt H2-histaminantagonist, som for nylig er blevet beskrevet som en invers agonist. Også en potent I1-imidazolinbindingssted-ligand. Den udviser antitumor- og immunmodulatorisk aktivitet. Cimetidin hæmmer konkurrerende histaminbinding til histamin H2-receptorer og undertrykker væksten af flere tumorer, herunder mave-tarmkræft. Denne forbindelse er et anti-angiogent stof og er en aktiverer af Nischarin. Konkurrerende histamin H2-receptorantagonist, som hæmmer sekretionen af mavesyre og reducerer pepsinproduktionen
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Udbredt anvendt H2-histaminantagonist, som for nylig er blevet beskrevet som en invers agonist. Også en potent I1-imidazolinbindingssted-ligand. Den udviser antitumor- og immunmodulatorisk aktivitet. Cimetidin hæmmer konkurrerende histaminbinding til histamin H2-receptorer og undertrykker væksten af flere tumorer, herunder mave-tarmkræft. Denne forbindelse er et anti-angiogent stof og er en aktiverer af Nischarin. Konkurrerende histamin H2-receptorantagonist, som hæmmer sekretionen af mavesyre og reducerer pepsinproduktionen
Opløselighed
Opløselig til 50 mM i vand og til 100 mM i DMSO, opløselighed i HCl (næsten transparens).
Bemærk
Opbevar den væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51481-61-9
Molekylær formel C10H16N6S
Molekylvægt (g/mol) 252.34
MDL nummer MFCD00133296
InChI nøgle AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Synonym cimetidine, tagamet, tametin, eureceptor, cimetag, acinil, tratul, cimetidina, dyspamet, ulcedine
PubChem CID 2756
ChEBI CHEBI:3699
IUPAC navn 1-cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine
SMIL CC1=C(N=CN1)CSCCNC(=NC)NC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimetidine
Smeltepunkt 139 °C til 144 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,2279
Opløselighedsinformation Opløselig til 50 mM i vand og til 100 mM i DMSO, opløselighed i HCl (næsten transparens).
Formel vægt 252.34
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver