Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin
Artikelnummer. p-7214745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Artikelnummer. 17241206
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51481-61-9
Molekylær formel C 10 H 16 N 6 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimetidin
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: meget svagt opløselig aq. soln.. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, iseddikesyre, lidt opløselig i ethanol, uopløselig i ether
Smeltepunkt 141,0 °C til 143,0 °C
Formel vægt 252.32
InChI nøgle AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
IUPAC navn N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Molekylvægt (g/mol) 252.34