Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin
Artikelnummer. 17251206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251206 25 g
17241206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251206 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467520250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51481-61-9
Molekylær formel C 10 H 16 N 6 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimetidin
Mængde 25 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: meget svagt opløselig aq. soln.. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, iseddikesyre, lidt opløselig i ethanol, uopløselig i ether
Smeltepunkt 141,0 °C til 143,0 °C
Formel vægt 252.32
InChI nøgle AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
IUPAC navn N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Molekylvægt (g/mol) 252.34