Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cimetidin |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: meget svagt opløselig aq. soln.. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, iseddikesyre, lidt opløselig i ethanol, uopløselig i ether |
| Smeltepunkt | 141,0 °C til 143,0 °C |
| Formel vægt | 252.32 |