missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cimbuterol, TRC

Artikelnummer. 30009124
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009124 100 mg
30003814 25 mg
30008784 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC441620100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54239-39-3
Molekylær formel C13 H19 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 233.31
Synonym Benzonitrile, 2-amino-5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, 2-Amino-5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]benzonitrile, Cimbuterol
IUPAC navn 2-amino-5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]benzonitrile
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cimbuterol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3
Formel vægt 233.1528
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.