Få mere at vide
(±)-Cimaterol-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cimaterol D7 |
| CAS | 1228182-44-2 |
| Molekylær formel | C12 2H7 H10 N3 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Benzonitrile, 2-amino-5-[1-hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]-, 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]benzonitrile, D7-Cimaterol, Cimaterol-d7, Cimaterol D7 (isopropyl D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16 H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-amino-5-[2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.33 |
| Formel vægt | 226.1811 g/mol |
| Vis mere |