Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie omrørende kogeplader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller ved hjælp af Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitale omrørere. De Cimarec+ Stirring Hotplate-serien fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskalakemi til produktionsoperationer.
Advanced technology
- Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
- Temperature adjustable in 1 degree increments
- Hot Top warning system protects from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
Flexible, robust design
- Top plate choices in ceramic or aluminum
- Easy-to-read LED display for heating and stirring
- Raised display design protects electronics from spills
- Optional temperature probe and splash guard protection shield
- Variable sizes for different sample volumes
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | (1) Power Cord |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 16.5 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 7.5 kg |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Længde (engelsk) | 16.2 in. |
| Størrelse | 10,25 x 10,25 tommer |
| Højde (metrisk) | 10.2 cm |
| Temperatur (metrisk) | Ambient to 400°C |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.